Learn More
Vitlab™ Pissettes de sécurité à col étroit VITsafe™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Description
- Flacons en PE-LD, tube de pulvérisation en PP.
- Avec le bouchon ventilé coloré qui facilite l’identification visuelle du support.
- Formule chimique, n°CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
Spécification
Diamètre (métrique) | 65 mm |
Hauteur (métrique) | 135 mm |
Chemical Label | Méthanol |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 12/boîte |
Filetage (métrique) | GL 25 |
Couleur de bouchon | Vert |