Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 2 125 kDa
Unités de centrifugation pour une concentration d’ADN et l’échange de tampon rapides d’échantillons de 2 ml.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ VN02H81
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Produit de choix pour les applications de fractionnement de protéines.
- L’utilisation de membranes Hydrosart™ entraîne des récupérations élevées à partir d’échantillons dilués.
- Récupération complète et hautement reproductible du concentrat.
- Capacité de rotation inverse.
- Concentration d’échantillons d’ADN génomique ou de peptides pouvant atteindre 0,5 ml.
- Matériau à liaison faible.
- Seuil de rétention des molécules imprimé sur le dispositif.
- Certaines coupes sont disponibles stériles et exemptes d’ADN pour des applications médico-légales.
- Test de qPCR sur 55 cycles avec une limite de détection vérifiée < 2 pg
Spécification
MWCO : 125 000 Daltons | |
25 / boîte | |
Corps de concentrateur en polycarbonate, récipient de filtration en polypropylène, membrane en acétate de cellulose |
0,1 à 2,0 ml, volume d’arrêt mort : 55 µl | |
Dispositif d’ultrafiltration de centrifugation |