Learn More
Sartorius Vivacon™ 500, boîte d'échantillons L (seuil de rétention des molécules faible)
Les Vivacon™ 500 sont des unités de centrifugation avec des membranes Hydrosart™ pour une concentration d'ADN et un échange de tampons rapides d'échantillons de 100–500 μl. La boite d'échantillons L est destinée à être utilisée avec des échantillons dont le seuil du poids moléculaire est faible et inclut 4 unités de chacun des ensembles de 2, 10 et 30 kDa.
Marque: Sartorius VN01HL12
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les tubes Vivacon™ 500 sont optimisés pour les applications de concentration / récupération et d'échange de tampons de l'ADN génomique et des peptides pour les échantillons dont le volume initial va jusqu’à 500 μl. Ils sont également le produit de choix pour les applications de fractionnement des peptides dans cette plage de volume. Afin d’optimiser les performances avec les échantillons très dilués, comme par exemple les échantillons médico-légaux, le dispositif Vivacon™ 500 est équipé de membranes en cellulose régénérée Hydrosart™ brevetées dotées de propriétés de liaison non spécifique extrêmement faible et d’un débit élevé.
Des taux de récupération élevés et une excellente reproductibilité sont associés à un grand confort grâce à la graduation du volume et les seuils de poids moléculaire imprimés sur les dispositifs individuels. Le dispositif Vivacon™ 500 dispose d’une conception de membrane horizontale qui est idéale pour le fractionnement de l’ADN (élimination de l’amorce) ainsi que le fractionnement des peptides (le filtre facilite la préparation des échantillons, FASP1). La possibilité d’une centrifugation inverse après le traitement des échantillons garantit la récupération totale du concentrat, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez avec des faibles concentrations d’échantillons.
- Concentration d'échantillons d'ADN génomique ou de peptides pouvant atteindre 0,5 ml
- Matériau à liaison faible
- Possibilité de centrifugation inverse
- Seuil de rétention des molécules imprimé sur le dispositif
- Récupération complète et hautement reproductible du concentrat
Spécification
Néant | |
5 μl | |
Hydrosart | |
0,1 à 0.5 ml | |
ADN, peptide | |
0,1 à 0,5 ml |
4 EA d’unités de 2, 10 et 30 kDa | |
Corps/manchon de concentrateur en polycarbonate, récipient pour filtrat en polypropylène | |
30 à 100 kDa | |
Ultrafiltration centrifuge | |
Dispositifs d’ultrafiltration |