Learn More
Cytiva Concentrateurs d’échantillons Vivaspin™ 2
À utiliser pour une concentration non dénaturante de l’échantillon en une étape dans un unique tube pour limiter le nombre de manipulations et réduire la perte d’échantillon. Les concentrateurs d’échantillons Cytiva Life Vivaspin™ 2 répondent aux besoins des scientifiques travaillant avec des volumes d’échantillons allant de 100 μl à 20 ml, avec des niveaux de seuil de rétention des molécules compris entre 3 000 et 100 000 Mr.
Marque:  Cytiva 28-9322-48
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.40600kg
Code produit. 10023147
  • 204.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 09-02-2024
Description
Une concentration maximale 30 fois supérieure de l’échantillon peut être obtenue par une récupération de la molécule cible dépassant généralement les 95 %. Grâce à la technologie à butée brevetée, il est impossible de concentrer les échantillons jusqu’à épuisement et le concentrat peut être directement récupéré.
  • Accepte des volumes d’échantillons compris entre 100 μl et 20 ml, avec une plage de seuils de rétention des molécules comprise entre 3000 et 100 000 Mr
  • La membrane verticale en PES semi-perméable séparant la chambre supérieure de la chambre inférieure résiste aux blocages et tolère un débit élevé
  • La centrifugation force le passage du solvant à travers la membrane, laissant l’échantillon concentré dans la chambre supérieure
  • Plage de pH compatible : 1 à 9
  • Zone active de la membrane : 1,2 cm2
  • Le Vivaspin 2 permet un stockage facile et sans contact grâce à une centrifugation inversée du concentrat dans le bouchon de récupération
Pour une récupération maximale, sélectionnez un seuil de rétention des molécules inférieur d’au moins 50 % à la taille moléculaire des espèces analysées.
Spécification
Spécification
PES
1,2 cm2
400 μL à 2 mL
17 mm
30 000 Da
25/boîte
126 mm