Learn More
Vivid™ EOMCC Substrate
Substrat EOMCC Vivid™
Marque: Invitrogen P3027
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 3.36000kg
Description
Les substrats Vivid™ sont des colorants bloqués qui produisent un signal de fluorescence minimal jusqu’à ce que l’oxydation se produise. Le métabolisme du cytochrome P450 à l’un ou l’autre des deux sites d’oxydation potentiels libère le produit hautement fluorescent. Ils ont des propriétés de fluorescence, de solubilité et cinétiques supérieures par rapport aux sondes fluorogéniques classiques. Cela entraîne une sensibilité plus accrue, un rapport signal/bruit plus élevé et une meilleure reproductibilité des dosages. Lorsqu’ils sont utilisés en association avec les réactifs du CYP450 BACULOSMES™ Plus dans les kits de sélection de CYP450 Vivid™, les substrats Vivid™ permettent une détection rapide et fiable des inhibiteurs du cytochrome P450. Ce substrat particulier (substrat EOMCC Vivid™) génère un produit qui émet une fluorescence bleue.En savoir plus sur les kits de sélection de CYP450 Vivid™.
Les kits de sélection Vivid™ CYP450 sont des dosages à haut débit basés sur la fluorescence permettant de détecter les interactions enzyme-médicaments et l’inhibition de CYP450. Les kits de sélection de CYP450 Vivid™ comprennent un substrat Vivid™, un étalon fluorescent Vivid™, un tampon de réaction, système de régénération Vivid™, NADP+ et un réactif du CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Les réactifs du CYP450 BACULOSOMES™ Plus sont des microsomes préparés à partir de cellules d’insectes exprimant un isozyme du CYP450 humain et une réductase du cytochrome P450 humain. Les réactifs CYP450 BACULOSOMES™ Plus offrent un avantage distinct par rapport aux microsomes hépatiques humains dans la mesure où un seul isozyme du CYP450 isozyme est exprimé, empêchant ainsi le métabolisme par d’autres CYP450.
>> Voir tous les kits de sélection de CYP450 Vivid™.
Applications : criblage à haut débit des interactions entre les enzymes et les médicaments, profilage de composés pour l’inhibition médicamenteuse des isozymes du cytochrome P450, génération de modèles SAR prédictifs pour guider l’acquisition de composés
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
Specifications
Viabilité, prolifération et fonction cellulaires, pharmaceutique et biopharma, dosages et analyses protéiques, dosages ADME / tox à base cible | |
Substrat du cytochrome P450. | |
Substrat EOMCC Vivid™, 1 mg, poids moléculaire de 245,2 g/mol, type de substrat cytochrome P450, méthode de détection fluorescente, utilisé pour la viabilité, la prolifération et la fonction cellulaires, la pharmaceutique et la biopharmaceutique, les dosages et analyses protéiques et les dosages ADME/Tox basés sur la cible | |
1/boîte | |
– 20°C |
1 mg | |
Substrats fluorogéniques CYP450 Vivid™ réactifs CYP450 BACULOSOMES™, étalons fluorescents et système de régénération NADPH | |
245,2 g/mol | |
Substrat EOMCC Vivid™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.