Learn More
Invitrogen™ Vivid™ Regeneration System, 100X
Système de régénération Vivid™, 100X
Marque: Invitrogen™ P2878
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Le système de régénération Vivid™, 100X, est un composant du kit de sélection CYP450 Vivid™ composé de glucose-6-phosphate et de glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui convertit le NADP+ en NADPH, ce qui est nécessaire pour démarrer la réaction du CYP450. Le système de régénération Vivid™, 100X, est inclus dans les kits de sélection Vivid™, mais peut également être acheté séparément.Plus d’informations sur les kits de sélection CYP450 Vivid™
Les kits de sélection CYP450 Vivid™ sont des dosages à haut débit basés sur la fluorescence pour la détection des interactions enzymes-médicaments et l’inhibition du CYP450. Les kits de sélection du CYP450 Vivid™ comprennent un substrat Vivid™, un étalon fluorescent Vivid™, un tampon de réaction, un système de régénération Vivid™, un NADP+ et un réactif CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Les substrats Vivid™ fluorogéniques sont des colorants bloqués qui produisent un signal de fluorescence minimal jusqu’à ce qu’ils soient clivés ou hydroxylés. L’oxydation au niveau de l’un ou l’autre des deux sites potentiels libère le produit hautement fluorescent. Les réactifs du CYP450 BACULOSOMES™ Plus sont des microsomes préparés à partir de cellules d’insectes exprimant un isozyme du CYP450 humain et une réductase du cytochrome P450 humain. Les réactifs BACULOSOMES™ Plus CYP450 offrent un avantage distinct par rapport aux microsomes hépatiques humains, car un seul isozyme du CYP450 est exprimé, empêchant ainsi le métabolisme par d’autres CYP450.
>> Voir tous les kits de sélection CYP450 Vivid™
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
Spécification
VIVID™ | |
1 tube, stocker à -80 °C | |
Système de régénération | |
Kit | |
Glace carbonique |
Lecteur de microplaques | |
Fluorescent | |
0,5 mL | |
Coenzymes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.