Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester anti-fraude avec motif VOID Code produit.: 17821379
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Brady™ Étiquettes en polyester anti-fraude avec motif VOID
Code produit. 17821379
2 x 1 in, 50,8 mm, 100 pièces
Code nomenclature Nacres: HA.12
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
1 x 1,5 in
2 x 1 in
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17821379
Marque: Brady™ 173746
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Le polyester anti-fraude (B-7546) laisse une inscription VOID lors du retrait de l’étiquette et un motif VOID sur la surface de l’étiquette pour empêcher toute réutilisation.
  • Polyester blanc brillant avec adhésif acrylique infalsifiable idéal pour les plaques signalétiques et de série nécessitant de hautes performances et l'indication du retrait de l'étiquette
  • Excellente résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'eau
  • Conformes à la norme UL et homologué CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 80°C (-40 à 175°F)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM G 26, CSA Approved, UL Recognized
Type d’adhésif Tamper-evident
Revêtement None
Couleur White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sans latex No
Quantité 100 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -4°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
Dimensions (LxW) 2 x 1 in
Longueur (impériale) 2 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 50,8 mm
Alternate Part Number M6-20-7546
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester anti-fraude avec motif VOID >