missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WAPAL, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16124396
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16124396 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16124396 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00023063D01.100uL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MDLDRASLDLMIRLLELEQDASSAKLLNEKDMNKIKEKIRRLCETVHNKHLDLENITTGHLAMETLLSLTSKRAGDWFKEELRLLGGLDHIVDKVKECVDHLSRDEDEEKLVASLWGAERCLRVLESVTVHNPENQSYLIAYKDSQLIVSSAKALQHCEELIQQYNRAEDSICLADSKPLPHQNVTNHVGKAVEDCMRAIIGVLLNLTNDNEWGSTKTGEQDGLIGTALNCVLQVPKYLPQEQRFDIRVLLFLERERAAQLAESKTDELIKDAPTTQHDKSGEWQETSGEIQWVSTEKTDGTEEKHKKEEEDEELDLNKALQHAGKHMEDCIVASYTALLLGCLCQESPINVTTVREYLPEGDFSIMTEMLKKFLSFMNLTCAVGTTGQKSISRVIEYLEHC

Spécification

Antigène WAPAL
Applications Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule No additive
Expression wings apart-like homolog (Drosophila)
Numéro d’ordre du gène ENST00000263070
Alias de gène FOE/KIAA0261/WAPL
Symboles de gène(s) WAPAL
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène WAPAL (ENSP00000263070, 1 a.a. ∼ 402 a.a) full-length human protein.
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23063
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.