Learn More
Conair™ Récipients de mini-échantillons pour mélangeur Waring™
Récipients en acier inox
sur devis
Spécification
Type de produit | Récipient de mini-échantillon |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Mélangeur Waring™ de 1 L |
Description
Les assemblages de mélange en acier inox sont destinés à être utilisés avec des mélangeurs de capacité de 1 L (34 oz) (capacité nominale ; la capacité réelle dépend du récipient utilisé.)
- Housse encliquetable
- Conception en feuille de trèfle
Spécification
Récipient de mini-échantillon | |
Mélangeur Waring™ de 1 L |