Learn More
Tampon de lavage 1 (concentré)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
Description
Le tampon de lavage 1 Thermo Scientific GeneJET (concentré) est un composant de plusieurs kits de purification d’acide nucléique GeneJET et peut être acheté séparément. Fournis en aliquotes de 25 ml. Consultez les protocoles du kit pour confirmer les numéros de catalogue afin de commander à nouveau les composants spécifiques au kit appropriés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de lavage |
| Couleur | Incolore |
| Description | Tampon de lavage1, 25 ml, concentré, incolore, solution, plage de pH 6,8, tampon de lavage, utilisé pour la purification de l’ARN/ADN viral |
| À utiliser avec (application) | Viral RNA/DNA purification; DNA and RNA purification and analysis |
| pH | 6.8 |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 25 ml |
| Formule | Solution |
| Odeur | Inodore |