Learn More
Julabo™ Bains-marie
Bains-marie de haute qualité avec technologie de MICROPROCESSEUR et stabilité thermique de ± 0.2°C. Les bains-marie Julabo&trade comprennent une protection générale contre les éclaboussures d’eau, un clavier pour le réglage des températures et un affichage LED des températures pour un fonctionnement simple.
Marque: Julabo™ 9550112
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 12.20000kg
Description
- Technologie à microprocesseur avec régulation de la température PID
- Multi-affichage LED lumineux
- Clavier anti-éclaboussures sans soudure
- Interrupteur principal anti-éclaboussures
- Vis de purge pour une vidange pratique du bain
- Protection contre le fonctionnement à sec / température de sécurité fixée à 130°C
- Large gamme d’accessoires disponible, notamment le couvercle pour bain relevable en Makrolon
- Système d’alerte rapide pour une protection supplémentaire des échantillons
- Couvercle pour bain relevable en Makrolon disponible en tant qu’accessoire
Spécification
5°C to 40°C | |
12 L | |
LED numérique | |
2 kW | |
Acier inox | |
±0.2°C | |
0.1°C | |
15 mois | |
32 cm | |
40 cm | |
32 cm | |
9.8 kg | |
2000 w |
Microprocessor | |
70°C | |
Routine laboratory applications, temperature control of samples, incubations, dental applications, m | |
Test tube racks, Makrolon bath cover | |
TW12 | |
99.9°C | |
±0.2°C | |
32 x 40 x 28 cm | |
27 cm | |
28 cm | |
27 cm | |
230 V | |
50 Hz |