Learn More
Brady™ Ruban en papier soluble dans l’eau
Ces étiquettes en papier soluble dans l’eau se dissolvent complètement dans l’eau et ne laissent aucun résidu.
Marque: Brady™ M21-750-403
Informations supplémentaires : Poids : 0.07900kg
Description
Ces étiquettes en papier solubles dans l’eau sont auto-adhésives et extrêmement faciles à appliquer. L’exposition de l’étiquette à l’eau chaude la dissout complètement en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle a été appliquée et sans laisser de résidus.
- Réduit la main-d’œuvre requise pour retirer les étiquettes
- Réduit l’entretien des filtres et des drains
- Permet de réidentifier facilement les éléments réutilisables dans une gamme d’industries
- Se dissout complètement dans l’eau sans laisser de résidus d’adhésif
Spécification
Noir sur blanc | |
Papier | |
0,75 in | |
19,1 mm | |
0,08 mm | |
Mat |
Imprimantes d’étiquettes Brady™ BMP21, BMP21-PLUS et BMP21-LAB, BMP21-PLUS Label Printer, BMP21-LAB Label Printer | |
21 pi | |
6,4 m | |
0,003 in | |
Acrylique |