Learn More
Si Analytics™ Unités de distillation de l’eau
Aucun coût n’est encouru pour la régénération ou le remplacement de résines ou pour les modules de pré-traitement nécessaires pour protéger la membrane. L’unité de distillation d’eau SI Analytics™ est facile à nettoyer et garantit une sécurité d’utilisation maximale.
2970.00€ - 3511.00€
Spécification
Type | Unité de distillation de l’eau |
---|---|
Poids (métrique) | 11 kg |
Caractéristiques | Resistance Heating |
Hauteur (métrique) | 750mm |
Longueur (métrique) | 300mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10098281
|
Si Analytics™
285502044 |
7 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10098271
|
Si Analytics™
285502036 |
7 l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10407742
|
Si Analytics™
285502028 |
4L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Avec l’appareil de distillation d’eau en verre borosilicaté DURAN™ 3.3 (verre de classe 1 hydrolytique), à partir de l’eau normale du robinet, vous pouvez obtenir un distillat d’une pureté maximale substantiellement exempt de sels dissous et d’une teneur en germes extrêmement faible.
- Une conductivité maximale d’environ 1 μS/cm (25°C) est obtenue dans l’eau distillée.
- Le système de chauffage à immersion est en acier inox de haute qualité, de sorte que la présence d’ions de métaux lourds dans le distillat soit exclue.
- L’appareil économise de l’énergie et de l’eau, car l’eau de refroidissement qui est chauffée dans la serpentin de refroidissement est utilisée pour l’eau d’alimentation.
- L’écoulement du distillat est exempt de dioxyde de carbone car sa température est de 60°C.
- Rentable par rapport à d’autres systèmes de purification de l’eau, tels que les échangeurs d’ions ou les appareils à osmose inverse
- Aucun coût n’est encouru pour la régénération ou le remplacement de résines ou pour les modules de pré-traitement nécessaires pour protéger la membrane.
- Le contrôle automatique du niveau d’eau et la protection intégrée à l’ébullition et à la sécheresse garantissent une sécurité de fonctionnement maximale.
- Le nettoyage de l’appareil est aussi facile que le nettoyage d’une machine à café domestique.
- Dans la version standard, l’appareil fabriqué de manière compacte est fourni, y compris le câble de connexion, la fiche et les flexibles, et est prêt à être connecté.
- Différentes versions sont disponibles.
Spécification
Unité de distillation de l’eau | |
Resistance Heating | |
300mm |
11 kg | |
750mm | |
300 mm |