Learn More
Bochem™ Pompe à filtre à jet d’eau
Code produit. 10601901
Change view
Click to view available options
Débit:
8 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Débit unitSize
10601901 8 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10601901 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12954
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Retirez les liquides / gaz ou créez un vide. La pompe à filtre à jet d’eau Bochem™ est facile à utiliser et à assembler / démonter.
  • Avec clapet antiretour.
  • Plastique résistant.
  • Consommation de 8 l/min.
  • Assemblage / démontage simples.
Spécification
Comprend Raccordement de 0,5 pouce, 0,75 pouce
Débit 8 l/min
Matériau Plastic
Type Filter Pump
À utiliser avec 12 mm Tube Diameter