Learn More
Hanna Instruments™ pH-mètre portable étanche
Description
Cet instrument offre une variété de fonctions, notamment l’étalonnage automatique à 1 ou 2 points, la compensation automatique de température, l’écran LCD rétroéclairé, les instructions à l’écran et le système de prévention des erreurs de la batterie. Il se sert de l’entrée de sonde BNC universelle pour permettre à l’utilisateur de sélectionner une grande variété d’électrodes en fonction de leur application particulière. Un connecteur RCA séparé est utilisé pour une sonde de température de thermistance. La sonde de température permet une mesure de précision élevée de ±0,4°C pour une compensation précise de la température.
- Étanche conformément aux normes IP67
- Étalonnage automatique : À 1 ou 2 points à l’aide de tampons préprogrammés (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 et 10,01)
- Instructions à l’écran : Étapes claires et faciles à utiliser pour l’étalonnage et la prise de mesures
- Électrode de pH pour corps en plastique durable : Fournie avec le corps en plastique HI1230B en PEI, l’électrode de pH à jonction double est remplie de gel
- Compensation de la température : Compensation automatique ou manuelle de la température des mesures de pH allant de -20,0 à 120,0°C
- Rappel des mesures : Appuyez sur “MEM” pour enregistrer une lecture, retrouvez-la à tout moment en appuyant sur le bouton “MR”
- Arrêt automatique : Après 20 minutes, pour éviter le déchargement accidentel des batteries (la fonction peut être désactivée)
- Système de prévention des erreurs de batterie (BEPS) : Détecte quand les batteries sont trop faibles pour garantir des mesures fiables
Spécification
Spécification
| Comprend | Électrode de pH HI1230B, sonde de température HI7662, câble de 1 m, sachet de solution tampon pH 4,01 HI70004, sachet de tampon pH 7,01 HI70007, bécher en plastique de 100 ml, piles AAA 1,5 V (3), instructions et boîtier de transport rigide |
| Précision (température) | ±0,4°C /±0,8°F |
| Précision (pH) | ±0,01 |
| Étalonnage | Automatique |
| Gamme (pH) | -2,00 à 16,00 |
| Résolution (pH) | 0,01 |
| Calibration Points | 1 ou 2 |
| Plage de températures (métrique) | -20,0°C à +120,0°C |
| Plage de températures (impériale) | -4,0°F à +248,0°F |
| Résolution (température) | 0,1°C, 1°F |
| Afficher plus |