Learn More
Testo™ Sonde d’immersion étanche Pt100
Une sonde d’immersion / de pénétration étanche et étalonnable.
Marque: Testo™ 0614 1272
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Plage de mesures entre −50° et +300°C
- Précision de classe A
- Temps de réponse : 12 secondes
Spécification
4mm | |
160mm | |
Temps de réponse : 12 secondes | |
- 50°C | |
Classe A |
1,2m | |
Immersion / pénétration | |
300°C | |
-50°C à +300°C |