Learn More
Cérésine, technique, blanche, Fisher Chemical
Click to view available options
250 g, pot de poudre en plastique
Spécification
CAS | 8001-75-0 |
Point de fusion | 61°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Formule moléculaire | C30H50O2 |
Numéro MDL | 146361 |
Clé InChI | DSEKYWAQQVUQTP-UHFFFAOYNA-N |
Poids moléculaire (g/mol) | 442.73 |
Forme physique | Solide |