Description
WDR73 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
Spécification
Spécification
| Antigène | WDR73 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.14 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Expression | WDR73 |
| Numéro d’ordre du gène | Q6P4I2 |
| Alias de gène | FLJ00296 protein; GAMOS; HSPC264; WD repeat domain 73; WD repeat-containing protein 73; WDR73 |
| Symboles de gène(s) | WDR73 |
| Afficher plus |