Learn More
WDR77 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Code produit 17482013 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17482013 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17482013 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur PA5118360
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
WDR77 Polyclonal antibody specifically detects WDR77 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène WDR77
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.03% Proclin 300; pH 7
Expression WDR77
Numéro d’ordre du gène Q9BQA1
Alias de gène 2610003I18Rik; 2610312E17Rik; Ac2-269; androgen receptor cofactor p44; C79984; HKMT1069; MEP50; MEP-50; Methylosome protein 50; MGC2722; Nbla10071; OTTHUMP00000013473; p44; p44/Mep50; RGD1310479; RP11-552M11.3; testis tissue sperm-binding protein Li 44a; WD repeat domain 77; WD repeat-containing protein 77; WD45; WDR77
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène E. coli-derived Human WDR77 fragment
Méthode de purification Antigen affinity chromatography, Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79084
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Isotype IgG