Learn More
Thermo Scientific™ Tapis à 96 puits WebSeal™ pour une utilisation avec les kits WebSeal™
Description
Étendez l’utilité de vos kits de plaques à puits grâce aux tapis à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™, qui peuvent être utilisés comme accessoires pour les kits de plaques WebSeal avec insert en verre.
Spécification
Spécification
Description | Tapis WebSeal à 96 puits, bouchons à puits |
Matériau | Silicone, PTFE |
Nbre de puits | 96 |
Nb par paquet | 1 Mat |
À utiliser avec (équipement) | WebSeal Glass Inserted Plate Kit (Cat. No. 60180-K107) |
Pré-fendu | Non |
Type de produit | Tapis WebSeal à 96 puits, bouchons à puits |
Gamme de produits | WebSeal |
Plate Compatibility | Plaque à 96 puits avec inserts en verre WebSeal |