Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-M125
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excellente compatibilité thermique et chimique
- Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
- Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
- Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
- Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
Spécification
Bleu | |
Silicone, PTFE | |
384 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
WebSeal | |
Yes | |
Carré |
Résistant aux solvants | |
Non-sterile | |
5 | |
Non | |
None | |
-80°C to +121°C | |
Plaque à 384 puits |