Learn More
Welch™ Pompe à vide sèche Gemini™ : Modèle 2060
Pompes économiques, utilisables partout, offrant une excellente résistance aux produits chimiques
875.00€
Spécification
Puissance (CV) | 0,008 hp |
---|---|
Poids à l’expédition (impériale) | 13 lb |
Poids à l’expédition (métrique) | 5,9 kg |
Comprend | Adaptateur CA/CC, régulateur et jauge à vide à cadran |
Modèle | 2060 |
Alert:
Non recommandé pour une utilisation avec des acides ou des bases forts. Pour les applications de vapeurs organiques, vérifiez la compatibilité chimique avec Viton™. Non recommandé pour les applications dans les évaporateurs rotatifs, les concentrateurs ou les étuves à vide.
Les produits de ce groupe peuvent avoir des tensions autres que les tensions standard américaines de 110/115 V. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Includes: Adaptateur CA / CC, adaptateur voiture
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11786099
|
Welch™
2060C-02 |
230 V 50 Hz | 50 Hz | 230 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Idéal pour les applications de filtration/dégazage organique à l’aide de solutions aqueuses, de solvants de sélection et d’acides et de bases à pH modéré. Les composants humides haute performance ne se corrodent pas. À utiliser en laboratoire ou sur le terrain.
- Léger, compact et portable
- Sans huile
- Pièces humides résistant aux produits chimiques (têtes PARA et diaphragmes Viton™, tubulures et vannes)
Comprend un régulateur et une jauge à vide à cadran pour le réglage précis du vide
Filtration, aspiration, dégazage et dessiccation.
Informations sur la commande
L’adaptateur de voiture CC est inclus pour une utilisation sur le terrain (réf. 1431B).
Spécification
0,008 hp | |
5,9 kg | |
2060 | |
4,98 kg | |
8,5 in | |
9,25 in | |
7,25 in |
13 lb | |
Adaptateur CA/CC, régulateur et jauge à vide à cadran | |
11 lb | |
13 l/min | |
21,6 cm | |
23,5 cm | |
266 mbar |