Learn More
Spare Cap for Wellwash™ Versa Microplate Washer
Lavez des plaques de 96 ou 384 puits en toute sécurité grâce au laveur pour microplaques Thermo Scientific™ Versa™, un laveur à barrettes pour microplaques facile à utiliser pour les applications ELISA de routine.
Marque: Thermo Scientific N12785
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Cet accessoire est destiné à être utilisé avec le laveur de microplaques Wellwash™ Versa. Lavez des plaques de 96 ou 384 puits en toute sécurité grâce au laveur pour microplaques Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa, un laveur à barrettes pour microplaques facile à utiliser pour les applications ELISA de routine. Conçu pour des performances optimales et une grande polyvalence, bénéficiez de la simplicité d’utilisation et de la commodité offertes par une interface graphique, une version multilingue et un port USB.
Simplifiez votre flux de travaux ELISA à l’aide de notre eGuide afin de visualiser notre gamme complète pour répondre à tous vos besoins ELISA.
Simple d'utilisation et rapide
- Grand écran couleur et clavier simples d'utilisation et pratiques
- Affichage clair et synthétique
- Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer rapidement des protocoles
- Logiciel d’utilisation simple d’utilisation ne requérant qu’un entraînement minimal, pour un démarrage rapide
Des performances fiables et sécurisées
- Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité
- Capteurs de niveau de liquides dans le flacon de lavage et dans les flacons de déchets
- Fonctions d’amorçage et de rinçage automatiques pour une performance en toute sécurité
- Couvercle antiaérosol prévenant la dissémination des agents infectieux
- Capteur de plaques avertissant de la présence ou de l’absence de plaques
Performances de lavage optimales
- Mode de balayage garantissant un volume résiduel extrêmement faible dans les puits pour des résultats de tests fiables
- Performances de lavage optimisées par le réglage des paramètres, telles que les hauteurs de distribution et d’aspiration ou encore la vitesse d’aspiration
Plus grande polyvalence
- Port USB permettant de transférer les protocoles entre plusieurs laveurs et d’imprimer des rapports et fichiers journaux
- Deux têtes de lavage à 8 cellules spécialement conçues disponibles pour le lavage cellulaire
- 2 têtes de lavage à 8 voies, 2 flacons de lavage et 1 flacon de rinçage, 2 têtes de lavage à 12 voies en option, 1 tête de lavage à 16 voies et 2 têtes de lavage à 8 cellules permettent une flexibilité accrue.
- Possibilité de raccordement à des systèmes d’automatisation
Comprend :
2 flacons de lavage de 2 L, 1 flacon de rinçage de 2 L, 1 flacon de déchets de 4 L, 2 têtes de lavage à 8 voies, un couvercle d’aérosol
Recommandées dans les cas suivants :
Analyses basées sur la technique ELISA
Spécification
Bouchon de rechange pour flacons de stockage 2 pièces | |
Plaques à 96 puits, plaques à 384 puits | |
Laveur de microplaques Wellwash Versa |
Flacon de lavage de 2 litres, flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres | |
Accessoires |