Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en PTFE ReZist™ 13 mm
Conçus pour résister aux solvants organiques. Les filtres pour seringues en PTFE 13 mm Whatman™ ReZist™ conviennent parfaitement à la clarification des solvants organiques agressifs et peuvent être utilisés comme filtres d’aération pour les petits récipients.
325.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Matériau de boîtiers | PP |
Type d’entrée | Raccord Luer-Lock femelle |
Type de sortie | Mini tip |
Quantité | 100/boîte |
Code produit | Marque | Code couleur | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Code couleur | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11359364
|
Cytiva
10463703 |
blanc | 0,2 μm |
325.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11369364
|
Cytiva
10463713 |
Vert | 0,45 μm |
325.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La membrane hydrophobe en PTFE est laminée PP
- Sortie Mini-Tip conçue pour la filtration dans des flacons d’échantillons de très petite taille
- Volume mort extrêmement faible <10 μl
- Utilisation optimale des petits volumes d’échantillons
- Excellente résistance chimique aux solvants organiques HPLC standard
- Support en PP
- Utilisé comme filtre d’aération pour les petits récipients
Spécification
PTFE | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
100/boîte | |
13 mm |
PP | |
Mini tip | |
Filtre pour seringue |