Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues Roby™ 25 mm
Spécialement développés pour les systèmes automatisés de filtration d’échantillons. Les filtres pour seringues Whatman™ Roby™ 25 mm sont optimisés pour les principaux instruments de test de comprimés.
Marque: Cytiva 10463807
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.14000kg
Description
- Le boîtier de filtre est fabriqué à partir de PP mécaniquement stable.
- Disponibles avec différents types de membranes ; y compris le préfiltre en fibre de verre intégré pour les échantillons difficiles
- La géométrie externe du boîtier de filtre assure le transport du filtre simple et progressif depuis le plateau rotatif de stockage jusqu’au site de filtration et le remplacement facile du filtre.
- Compatibles avec les testeurs de comprimés Sotax, Caliper, Zymark et Varian
- Connexion (entrée / sortie) : Luer-Lock femelle /Luer mâle
Membranes
- Fibre de verre (FB)
- Nylon (NL)
- Cellulose régénérée (CR)
- Acétate de cellulose (AC)
Filtration fine d’échantillons dans le test automatique de dissolution des comprimés. Le kit de validation de filtres Roby 25 peut être utilisé pour développer des méthodes.
Remarque : les boîtes 200 contiennent 8 tubes et 25 pièces chacune.
Spécification
Marron translucide | |
0.45 μm | |
≤ 50 μl | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
6.9 bar (100 psi) | |
Filtre pour seringue |
Cellulose régénérée (RC) | |
4.2 cm2 | |
PP | |
Raccord Luer mâle | |
200/boîte | |
25 mm |