Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues Roby™ 25 mm
Spécialement développés pour les systèmes automatisés de filtration d’échantillons. Les filtres pour seringues Whatman™ Roby™ 25 mm sont optimisés pour les principaux instruments de test de comprimés.
Marque: Cytiva 10463809
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.14000kg
Description
- Le boîtier de filtre est en PP mécaniquement stable
- Disponibles avec différents types de membrane ; Préfiltre en fibre de verre intégré pour les échantillons difficiles inclus
- La géométrie externe du boîtier permet le transfert fluide des filtres du plateau rotatif de stockage au site de filtration et leur remplacement aisé
- Adaptés aux testeurs de comprimés Sotax, Caliper, Zymark et Varian
- Connexion (entrée/sortie) : Luer-lock femelle/Luer mâle
Membranes
- Fibre de verre (GF)
- Nylon (NL)
- Cellulose régénérée (CR)
- Acétate de cellulose (AC)
Filtration fine des échantillons dans les tests automatiques de dissolution des comprimés. Le kit de validation de filtre Roby 25 peut être utilisé pour le développement de méthodes.
Remarque : les boîtes 200 contiennent 8 tubes et 25 pièces chacune.
Spécification
Marron | |
0,45 μm | |
≤50 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
Filtre pour seringue |
Fibre de verre de cellulose régénérée (RC-GF) | |
4,2 cm2 | |
Polypropylène | |
Luer mâle | |
200/boîte | |
25 mm |