Learn More
Cytiva Filtres pour seringues de 30 mm en cellulose régénérée Whatman™ SPARTAN™
Offrent des résultats reproductibles de filtration des solutions aqueuses et organiques dans les applications HPLC. Les filtres pour seringues de 30 mm en cellulose régénérée Whatman™ Spartan™ résistent aux solvants HPLC courants et présentent de très faibles niveaux de substances extractibles pouvant perturber l’analyse.
Marque:  Cytiva 10463053
161.23 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.29000kg
Code produit. 11359344
  • 177.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Ensemble de filtration prêt à l’emploi avec membrane hydrophile à faible liaison protéique en cellulose régénérée et un boîtier en PC. Testé et certifié exempt de substances absorbant les UV à des longueurs d’ondes de 210 et 254 nm avec l’eau, le méthanol et l’acétonitrile.
 Caractéristiques :
  • Excellente résistance chimique contre les solvants HPLC standard organiques et aqueux
  • Faible volume mort (< 10 μl)
Avantages
  • Polyvalence— à utiliser avec toute application exigeant une membrane hydrophile à faible liaison protéique et résistante aux produits chimiques.
  • Uniformité et qualité entre les lots documentées, assurant des résultats reproductibles
  • Sortie Mini-Tip idéale pour la filtration dans des flacons d’échantillons de très petite taille
  • Purification de solutions aqueuses et organiques
  • Filtration de solutions protéiques
Spécification
Spécification
Marron clair
0,45 μm
PP
Luer mâle
Filtre pour seringue
Cellulose régénérée
Filtration reproductible de solutions organiques et aqueuses en HPLC ; Purification de solutions aqueuses et organiques ; Filtration de solutions protéinées
Raccord Luer Lock femelle
50/boîte
30 mm