Learn More
Cytiva Papiers de test d’acide/alcali Whatman™
Supposent une couleur spécifique au pH de l’échantillon au contact d’un échantillon. Les papiers de test d’acide/alcali Whatman™ sont imprégnés d’un mélange d’indicateurs de pH.
Marque: Cytiva 2600-602
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Description
Assumes a color specific to sample pH upon contact with a sample. Whatman™ Acid/alkali Test Papers are impregnated with a mixture of pH indicators.
- Le bleu Litmus devient rouge dans l’acide
- Le rouge Litmus devient bleu dans la base, à un pH de 5 à 8
- Gamme de pH du rouge Congo : 6,8 à 8,3
Informations sur la commande
20 feuilles par livret.10 x 10 livrets par boîte.
Spécification
Rouge Litmus | |
Bandes | |
Papier de test de pH | |
10mm |
5 à 8 | |
10 x 10 livres de 20 bandelettes | |
60mm |