Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour application spécifique
Click to view available options
Taille (métrique) de l’ouverture:
110 mm
150 mm
185 mm
Qualité:
Grade 0790,5
Grade 512,5
Conditionnement:
100 pièces
Description
Whatman propose une gamme de papiers filtres en cellulose pour des applications spécifiques. La gamme de produits comprend des papiers filtres destinés à l’analyse du sol et à l’industrie du sucre.
Spécification
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour l’analyse des sols, les papiers filtres pour l’industrie du sucre |
Qualité | Grade 0790,5 |
Taille (métrique) de l’ouverture | 150 mm |
Type | Filtre |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Whatman™ Filtres pour application spécifique >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu