Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres sans seringue Autovial::Autovial 12::Sans préfiltre
Description
Le piètement protège l’embout Luer lisse, encastré pour réduire les risques de contamination. Verser ou pipeter l’échantillon dans le corps du filtre, insérer le piston et presser pour filtrer dans le flacon d’échantillonnage automatique ou fixer une aiguille à la sortie pour injection directe.
- Traite des échantillons allant jusqu’à 12 ml de volume
- Pas de montage requis.
- Remplacent les dispositifs couplant plusieurs seringues par des unités de filtration simples à usage unique
- Les unités préassemblées sont constituées d’un corps de filtre et d’un piston
- La purge d’air intégrée minimise la rétention
- La construction intégrée élimine le bruit du filtre
- Disponibles en PES et PVDF
Polyfluorure de vinylidène (PVDF)
Type d’échantillon : Faible liaison protéique. Pour les échantillons aqueux, échantillons ≤ 60 % de solvant organique
Polyéthersulfone (PES)
Pour les échantillons aqueux, à faible liaison protéique
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,45 μm |
| Zone de filtration | 3 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Préparation d’échantillons, échantillons difficiles à filtrer, filtration rapide d’échantillons, membrane à liaison protéique non spécifique faible pour les échantillons en solutions aqueuses. |
| Volume mort (après purge de l’air) | 140 μl |
| Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
| Type de sortie | Luer-Slip mâle |
| Préfiltre | Non |
| Quantité | 50/Pk. |
| Type | Seringue filtrante |
| Afficher plus |