Learn More
Cytiva Papier de pesée pour analyse Kjeldahl Whatman™ qualité B-2
Se dissout sans résidus dans une solution acide, ce qui est essentiel dans des applications telles que l’analyse Kjeldahl de l’azote dans le sol. Le papier de pesée pour analyse Kjeldahl Whatman qualité B-2 est fin, léger et présente une faible teneur en azote pour une analyse chimique précise.
Marque: Cytiva 10347671
45.19 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.14220kg
Description
Il se dissout sans laisser de résidus dans les solutions acides, ce qui est essentiel dans des applications comme l’analyse visant à déterminer le taux d’azote dans le sol selon la méthode de Kjeldahl.Le papier de pesée pour analyse Kjeldahl Whatman, de qualité B-2 est fin, léger et présente une faible teneur en azote permettant d’effectuer une analyse chimique précise.
- Fin (0,04 mm) et léger (43 g/m2)
- Surface de parchemin transparente et lisse
- Pesée simple et transfert d’échantillons
- Fiable pour le transfert quantitatif
- Tailles de feuilles variées pour une facilité d’utilisation
- Papier à faible teneur en azote exempt de résidus pour une analyse chimique précise
Spécification
Feuille | |
B-2 | |
0,04mm | |
76,2 x 76,2mm (3 x 3 po) | |
76,2mm | |
76,2mm |
Papier parchemin | |
500/boîte | |
Papier parchemin | |
3 po | |
3 po |