Learn More
Cytiva Filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™
Agissent comme filtre de base, conformément à la norme EPA relative à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité. Les filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™ offrent une capacité de chargement et un débit extrêmement élevés.
Marque:  Cytiva 1825-257
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.26000kg
Code produit. 11340614
  • 515.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
Agissent comme filtre de base, conformément à la norme EPA relative à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité.Les filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™ offrent une capacité de chargement et un débit extrêmement élevés.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.
Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
  • Capacité de charge élevée
  • Rétention nominale de particules de 0,6–0,8 μm
  • Vitesse de filtration moyenne
Applications :
  • Liaison et purification d’ADN
  • Filtration de protéines finement précipitées
  • Filtration des solutions biochimiques, des liquides et des acides nucléiques
Spécification
Spécification
Autoclavables
Rond
0,7 μm
Recommandé pour la liaison et la purification de l’ADN. Très efficace pour la filtration des protéines finement précipitées. Peut être utilisé en conjonction avec GF/D comme préfiltre pour la clarification réussie des solutions biochimiques et des fluides extrêmement “difficile” et nucl
25 pièces
932°F
0,016 po
Filtre pour l’utilisation du test TCLP
257 mm
Le filtre de grade GF/F Whatman de l’entreprise Cytiva est fabriqué en verre borosilicaté pur. Le GF/F offre une rétention de particules très fines et une bonne capacité de charge et de débit.
Verre borosilicaté
19 s/100 ml/po2
Grade GF/F
Rond
500°C
420 μm
41 ml/min
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.