Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, feuilles de grade GF/B
Filtrent les particules fines avec une excellente résistance à l’humidité et une forte capacité de charge. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de qualité GF/B, sont particulièrement utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide.
404.00€ - 1605.00€
Spécification
Poids de base | 143 g/m2 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Débit | 5,5 sec./100 ml |
Température (impériale) max. | 932°F |
Température (métrique) Max | 500deg;C |
Code produit | Marque | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11300364
|
Cytiva
1821-271 |
Feuille | 100/boîte |
492.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11310364
|
Cytiva
1821-914 |
Feuille ; L x l : 460 x 570mm | 5/boîte |
404.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11310584
|
Cytiva
1821-915 |
Feuille | 25/boîte |
1605.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Filtrent les particules fines avec une excellente résistance à l’humidité et une forte capacité de charge.Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de qualité GF/B, sont particulièrement utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
- Filtre pour particules fines avec une excellente résistance à l’humidité et une forte capacité de charge
- Utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide
- Très utiles lorsque la clarification de liquides ou l’évaluation quantitative de solides est nécessaire pour les suspensions très chargées en particules fines
- À utiliser pour les techniques de numération par scintillation liquide nécessitant une grande capacité de charge
- Peuvent être utilisés comme filtres à membrane de rétention des particules fines
Specifications
143 g/m2 | |
5,5 sec./100 ml | |
500deg;C | |
675 mu;m |
Verre borosilicaté | |
932°F | |
0,02 in | |
Filtre |