Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/C
Filtrent les particules fines avec une excellente résistance à l’humidité et une forte capacité de charge. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/B, sont particulièrement utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide.
Marque: Cytiva 1821-024
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
Filtrent les particules fines avec une excellente résistance à l’humidité et une forte capacité de charge.Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de qualité GF/B, sont particulièrement utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
- Filtre pour particules fines avec une excellente résistance à l’humidité et une forte capacité de charge
- Utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide
- Très utiles lorsque la clarification de liquides ou l’évaluation quantitative de solides est nécessaire pour les suspensions très chargées en particules fines
- À utiliser pour les techniques de numération par scintillation liquide nécessitant une grande capacité de charge
- Peuvent être utilisés comme filtres à membrane de rétention des particules fines
Spécification
143 g/m2 | |
Rond | |
1,0 μm | |
À utiliser pour les techniques de numération par scintillation liquide nécessitant une grande capacité de charge. | |
Lot de 100 | |
500deg;C | |
675 mu;m | |
81 ml/min | |
24 mm |
Le filtre GE Whatman de qualité GF/B est un filtre épais pour la rétention des particules fines et possède une bonne capacité de charge. Les filtres GF/B sont particulièrement utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide. | |
Verre borosilicaté | |
5,5 sec./100 ml | |
Filtre de qualité GF/B pour la scintillation liquide, cercle de 24 mm (100 pièces) | |
932°F | |
0,02 in | |
Filtre | |
0,9 in |
Sécurité et traitement
- FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.