Learn More
Cytiva Filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™
Fabriqués dans des conditions strictement contrôlées. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™ bénéficient d’une plus grande souplesse et sont conçus pour résister aux agressions lors de la manipulation, du chargement et de l’autoclavage sans porter atteinte à leur intégrité.
Marque:  Cytiva 10400212
237.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Code produit. 10353101
  • 257.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
Parmi les plus résistantes disponibles sur le marché, tels que mesurés et comparés par des tests de pressions d’éclatement.
  • Distribution étroite de la taille des pores pour une meilleure capture et analyse de surface.
  • Faibles niveaux de matières extractibles pour garantir l’intégrité des échantillons.
  • Résistance et flexibilité élevées
  • Stabilité thermique améliorée
  • Faible rétrécissement
Spécification
Spécification
Rond
5 μm
105 à 140 μm
47 mm
Nitrate de cellulose
Lot de 100
1,85 in
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • X100 MEMBRANFILTER AE98 47MM,
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose