Learn More
Cytiva Filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™
Fabriqués dans des conditions strictement contrôlées. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™ bénéficient d’une plus grande souplesse et sont conçus pour résister aux agressions lors de la manipulation, du chargement et de l’autoclavage sans porter atteinte à leur intégrité.
Marque: Cytiva 10401314
227.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Distribution étroite de la taille des pores pour une meilleure capture et analyse de surface.
- Faibles niveaux de matières extractibles pour garantir l’intégrité des échantillons.
- Résistance et flexibilité élevées
- Stabilité thermique améliorée
- Faible rétrécissement
Spécification
Rond | |
0,2 μm | |
105 à 140 μm | |
50 mm |
Nitrate de cellulose | |
Lot de 100 | |
1,9 in |
Sécurité et traitement
- NC20 Membrane, Cellulose nitrate, 0.2 µm, 50 mm, 100 pack
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.