Learn More
Cytiva Filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™
Fabriqués dans des conditions strictement contrôlées. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™ bénéficient d’une plus grande souplesse et sont conçus pour résister aux agressions lors de la manipulation, du chargement et de l’autoclavage sans porter atteinte à leur intégrité.
Marque: Cytiva 10401306
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Répartition étroite de la taille des pores pour une meilleure surface de capture et une analyse plus poussée.
- Faibles niveaux de substances extractibles pour préserver l’intégrité de l’échantillon.
- Résistance et flexibilité accrues
- Stabilité thermique accrue
- Faible rétrécissement
Spécification
Rond | |
0.2 μm | |
105 to 140 μm | |
50 mm |
Nitrate de cellulose | |
100/boîte | |
1.9 po |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.