Learn More
Cytiva Filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™
Fabriqués dans des conditions strictement contrôlées. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™ bénéficient d’une plus grande souplesse et sont conçus pour résister aux agressions lors de la manipulation, du chargement et de l’autoclavage sans porter atteinte à leur intégrité.
Marque: Cytiva 10400114
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.04500kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Distribution étroite de la taille des pores pour une meilleure capture et analyse de surface.
- Faibles niveaux de matières extractibles pour garantir l’intégrité des échantillons.
- Résistance et flexibilité élevées
- Stabilité thermique améliorée
- Faible rétrécissement
Spécification
Rond | |
8 μm | |
105 à 140 μm | |
50 mm |
Nitrate de cellulose | |
Lot de 100 | |
1,96 in |
Sécurité et traitement
- AE99 membrane, cellulose nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: cellulose nitrate