Learn More
Cytiva Membrane en nitrate de cellulose Whatman™, grade NC45
Répartition très étroite de la taille des pores et faibles taux de matières extractibles
Marque: Cytiva 10401121
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
- Stabilité thermique améliorée
- Résistance et flexibilité supérieures
- Faible rétrécissement
- Filtres blancs unis
- Porosité : 0,45 μm
Spécification
Autoclavables | |
Nitrate de cellulose | |
0,45 μm | |
Élimination bactérienne en vrac (générale), analyse des sédiments (microbiologie et analyse de l’eau) | |
Hydrophile | |
Lot de 50 | |
80deg;C | |
3,93 in |
Blanc | |
8 μm | |
Non stérile | |
NC45 | |
unie | |
176deg;F | |
Filtre à membrane | |
10 cm |