Learn More
Cytiva Papiers de chromatographie Whatman™ - Grade 2727 : Feuille
Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Marque: Cytiva 10382562
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 11.87000kg
Description
Épaisseur : 1,40 mm
Débit : 180 mm/30 min
Specifications
23,6 x 22,8 po. (60 x 58 cm) | |
23,6 in | |
1,4 mm | |
58 cm | |
Cellulose | |
60 cm |
22,8 in | |
Feuille | |
Transfert de protéines et d’acides nucléiques, séparation de très grandes quantités de substances | |
2727 | |
18 cm/30 min. |