Learn More
QIAGEN EasiCollect
Pour un prélèvement d’échantillons simple, fiable et standardisé.
Marque: QIAGEN WB120462
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.09416kg
Descripción
Pour un prélèvement d’échantillons simple, fiable et standardisé.
50 dispositifs de prélèvement d’échantillons buccaux pour simplifier le prélèvement et le transport des échantillons.
Especificaciones
Cellules buccales, Salive | |
Comprend une carte indicatrice FTA qui change de couleur, passant du rose au blanc lors de l’ajout d’échantillons | |
Dispositif de prélèvement d’échantillons d’ADN | |
50 Paquets |
Seguridad y manipulación
- Attention
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 4