Learn More
Cytiva Plaques d'entonnoir pour filtre Whatman™, PTFE
À utiliser avec les entonnoirs de filtration 3 pièces Whatman™. Plaque d'entonnoir pour filtre Whatman™, le PTFE est une plaque supplémentaire en option, idéale pour les acides, les alcalis et les solvants.
Marque: Cytiva 1950-117
132.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Température de fonctionnement maximale 200°C (392°F)
- Idéal pour pratiquement tous les acides, alcalis et solvants courants à des températures allant jusqu’à 100°C
- Température de travail maximale : 200°C
Spécification
Entonnoirs à filtre Whatman série 1950 | |
lt; 392deg;F | |
2,75 po |
PTFE | |
lt; 200deg;C | |
70 mm |