Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Fiber Tapes, Grade GF 10
For continuous air monitoring, compatible with air samplers from multiple manufactures globally
38.75€ - 158.00€
Spécification
Format | Rouleau |
---|---|
Matériau | Fibre de verre |
À utiliser avec (application) | Surveillance continuelle de l’air |
Qualité | Grade GF 10 |
Quantité | 1/Bte |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16635665
|
Cytiva
10370435 |
35 mm |
38.75€
170 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16625665
|
Cytiva
10370370 |
50 mm |
158.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Grade GF10 is a standard filter for the beta-attenuation method
Spécification
Rouleau | |
Surveillance continuelle de l’air | |
1/Bte |
Fibre de verre | |
Grade GF 10 | |
de dia. int. |