Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 1 Chr
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
27.50€ - 398.35€
Spécification
Description | Le rouleau chromatographique de cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales. |
---|---|
Débit | 130 mm/30 min. |
Épaisseur du film | 0,18 mm |
Finition | Lisse |
À utiliser avec (application) | Séparations analytiques générales, transfert des protéines et des acides nucléiques |
Code produit | Marque | Format | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10671193
|
Cytiva
3001-964 |
Bande | 21,3 cm | 11 cm |
130.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10612102
|
Cytiva
3001-604 |
Rouleau | 100 m | 1 cm |
27.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11380724
|
Cytiva
3001-845 |
Feuille | 30 cm | 10 cm |
72.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10062131
|
Cytiva
3001-640 |
Rouleau | 100 m | 3,0 cm |
54.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11370724
|
Cytiva
3001-681 |
Rouleau | 100 m | 15.0 cm |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11919317
|
Cytiva
3001-931 |
Feuille | 58 cm | 68 cm |
398.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10153831
|
Cytiva
3001-653 |
Rouleau | 100 m | 5.0 cm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10575361
|
Cytiva
3001-672 |
Rouleau | 100 m | 10.0 cm |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ de grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
Papier de chromatographie standard World : papier de 18 mm pour séparations analytiques générales, disponible en rouleaux, feuilles ou bandes.- Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
- Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie.
- Largement utilisé pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques.
- Bonne résolution pour les séparations analytiques générales.
Spécification
Le rouleau chromatographique de cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales. | |
0,18 mm | |
Séparations analytiques générales, transfert des protéines et des acides nucléiques | |
Linters de coton haute qualité |
130 mm/30 min. | |
Lisse | |
Qualité 1 Chr |