Learn More
Cytiva Papier filtre quantitatif de grade 589/2 Whatman™
Retiennent les précipités fins moyens avec un matériau quasiment exempt de cendres. Le papier filtre quantitatif de grade 589/2 de qualité Whatman™ est utilisé lorsque des précipités fins moyens sont collectés et que des papiers doivent être mis en place pour soutenir l’analyse.
Marque: Cytiva 10300108
31.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Description
Retiennent les précipités fins moyens avec un matériau quasiment exempt de cendres.Le papier filtre quantitatif de grade 589/2 Whatman™ est utilisé lorsque des précipités fins moyens sont collectés et que des papiers doivent être mis en place pour soutenir l’analyse.
Conçu pour les analyses gravimétriques- Filtre avec ruban blanc pour précipités moyens fins
- Sans cendres
- Vitesse de filtration moyenne
- Pour la mesure de la teneur en sable dans les denrées alimentaires
- Pour la détermination de la qualité de la farine
- Pour l’analyse de la suspension aqueuse
Spécification
blanc | |
Plié | |
4 à 12 μm | |
Moyenne | |
Lot de 100 | |
Sans cendres |
Filtre pour précipités moyens fins de grade 589/2, cercles de 70 mm (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
70 s | |
Grade 589/2 | |
180 μm | |
70 mm |