Learn More
Cytiva Papier filtre quantitatif de grade 589/2 Whatman™
Retiennent les précipités fins moyens avec un matériau quasiment exempt de cendres. Le papier filtre quantitatif de grade 589/2 de qualité Whatman™ est utilisé lorsque des précipités fins moyens sont collectés et que des papiers doivent être mis en place pour soutenir l’analyse.
Marque: Cytiva 10300111
57.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10800kg
Description
Retiennent les précipités fins moyens avec un matériau quasiment exempt de cendres.Le papier filtre quantitatif de grade 589/2 Whatman™ est utilisé lorsque des précipités fins moyens sont collectés et que des papiers doivent être mis en place pour soutenir l’analyse.
Conçu pour les analyses gravimétriques- Filtre avec ruban blanc pour précipités moyens fins
- Sans cendres
- Vitesse de filtration moyenne
- Pour la mesure de la teneur en sable dans les denrées alimentaires
- Pour la détermination de la qualité de la farine
- Pour l’analyse de la suspension aqueuse
Spécification
blanc | |
Rond | |
4 à 12 μm | |
Moyenne | |
Grade 589/2 | |
180 μm | |
125 mm |
Filtre pour précipités moyens fins de grade 589/2, cercles de 125 mm (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
70 s | |
Conçu pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale. Pour les précipités fins moyens offrant une vitesse de filtration moyenne. Appliquée dans une variété de méthodes de routine dans l’analyse quantitative, par exemple, la détermination de la concentration du sable | |
Lot de 100 | |
Sans cendres |