Learn More
Cytiva Papiers filtres qualitatifs résistants à l’humidité Whatman™ de grade 91, cercles
Forte résistance à l’humidité grâce à l’ajout de résine chimiquement stable
Marque: Cytiva 1091-165
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.47800kg
Description
Forte résistance à l’humidité grâce à l’ajout de résine chimiquement stable
- Grade résistant à l’humidité
- Filtre crêpé polyvalent
- Pour une analyse de routine moins critique
- Utilisées pour le dosage du saccharose dans le sucre de canne
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 91 résistant à l’humidité, cercle, 165 mm (subdivisées en 100) | |
Cellulose | |
10 mu;m | |
Filtre crêpé à usage général pour une analyse de routine moins critique. Largement utilisés pour doser le saccharose dans le sucre de canne et dans les laboratoires pharmaceutiques pour la filtration de routine. | |
1000 pièces (subdivisées en 100) | |
Papier filtre qualitatif | |
6,49 po |
Rond | |
10mu; m | |
70 s | |
Grade 91 | |
205 mu;m | |
Oslash; 165 mm | |
165 mm |