Learn More
Cytiva Papiers filtres qualitatifs résistants à l’humidité Whatman™ de grade 91, cercles
Forte résistance à l’humidité grâce à l’ajout de résine chimiquement stable
Marque: Cytiva 1091-240
362.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 3.83000kg
Description
Forte résistance à l’humidité grâce à l’ajout de résine chimiquement stable
- Grade résistant à l’humidité
- Filtre crêpé polyvalent
- Pour une analyse de routine moins critique
- Utilisées pour le dosage du saccharose dans le sucre de canne
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 91 résistant à l’humidité, cercle, 240 mm (subdivisées en 100) | |
Cellulose | |
10 μm | |
Filtre crêpé à usage général pour une analyse de routine moins critique. Largement utilisés pour doser le saccharose dans le sucre de canne et dans les laboratoires pharmaceutiques pour la filtration de routine. | |
1000 pièces (subdivisées en 100) | |
Papier filtre qualitatif | |
9,44 in |
Rond | |
10 μm | |
70 s | |
Grade 91 | |
205 μm | |
Oslash; 240 mm | |
240 mm |