Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU, prêts à l'emploi
Prêts à l'emploi, les papiers filtres en microfibre de verre de grade 934-AH de GE sont la version à gain de temps des papiers filtres en microfibre de verre 934-AH de GE, qui sont largement utilisés pour l'analyse des solides en suspension totaux.
96.25€ - 266.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Description | Nos papiers filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU ont été prélavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, ce qui élimine les étapes de prétraitement qui sont autrement exigées par la partie 2 540 de la méthode standard de laboratoire de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (US EPA) |
Matériau | Microfibre de verre |
Particle Retention | 1,5 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Type | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15803724
|
Cytiva
4827-047 |
Filtre pour volatil, pré-rincé et enflammé | 47 mm |
139.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15813724
|
Cytiva
4827-070 |
Filtre pour volatil, pré-rincé et enflammé | 70 mm |
161.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15823724
|
Cytiva
4827-090 |
Filtre pour volatil, pré-rincé et enflammé | 90 mm |
194.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15833714
|
Cytiva
3827-035 |
Filtre RTU pour volatil, pré-pesé | 35 mm |
119.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15833724
|
Cytiva
9907-070 |
Filtre RTU pour solides | 70 mm |
188.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15843714
|
Cytiva
3827-042 |
Filtre RTU pour volatil, pré-pesé | 42,5 mm |
119.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15853714
|
Cytiva
3827-047 |
Filtre RTU pour volatil, pré-pesé | 47 mm |
139.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15853724
|
Cytiva
9927-047 |
Filtre RTU pour solides, double pesée | 47 mm |
204.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15863714
|
Cytiva
3827-070 |
Filtre RTU pour volatil, pré-pesé | 70 mm |
171.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15863724
|
Cytiva
9927-070 |
Filtre RTU pour solides, double pesée | 70 mm |
247.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15873714
|
Cytiva
3827-090 |
Filtre RTU pour volatil, pré-pesé | 90 mm |
219.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15873724
|
Cytiva
9927-090 |
Filtre RTU pour solides, double pesée | 90 mm |
266.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15883714
|
Cytiva
4827-035 |
Filtre pour volatil, pré-rincé et enflammé | 35 mm |
96.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15893714
|
Cytiva
4827-042 |
Filtre pour volatil, pré-rincé et enflammé | 42,5 mm |
101.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les papiers filtres en microfibre de verre de grade 934-AH RTU ont été pré-lavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, éliminant les étapes de pré-traitement requises par les parties C, D et E de la méthode standard de laboratoire 2540 de l'EPA américaine
- Rétention fine des particules de 1,5 μm
- Débits élevés pour traiter des échantillons lourds et troubles
- Conditionnés avec un bac en aluminium à code-barres indiquant le poids du filtre qui peut être utilisé pour trouver la documentation du poids du filtre
- La gamme 934-AH RTU existe en trois variétés différentes : 934-AH-RTU pour les solides en suspension et dissous ; RTU pour les volatiles ; RTU double poids
- Les versions économiques des filtres pour test 934-AH RTU dissous, suspendus et volatiles sont également disponibles
- Les versions économiques sont pré-lavées et séchées mais ne sont pas pesées et ne sont pas fournies avec des codes-barres
Spécification
Non autoclavable | |
Microfibre de verre | |
Non stérile | |
100 |
Nos papiers filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU ont été prélavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, ce qui élimine les étapes de prétraitement qui sont autrement exigées par la partie 2 540 de la méthode standard de laboratoire de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (US EPA) | |
1,5 μm | |
934-AH RTU | |
341 ml/min |