Learn More
Cytiva Whatman™ Filtre HEPA-Vent
Milieu filtrant en verre renforcé par double laminage avec un monofilament de polyester résistant. Les filtres HEPA-Vent Whatman™ sont parfaits pour les applications de filtration des gaz et de l’air exigeant une rétention, une absorption des impuretés et des débits élevés.
Marque: Cytiva 6723-5000
136.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
Milieu filtrant en verre renforcé par double laminage avec un monofilament de polyester résistant. Les filtres HEPA-Vent Whatman™ sont parfaits pour les applications de filtration des gaz et de l’air exigeant une rétention, une absorption des impuretés et des débits élevés.
- Microfibre de verre laminée à traitement hydrophobe
- Préviennent la contamination bactérienne, algale ou fongique en fermenteurs ou incubateurs
- Retiennent 99,97 % des particules ≥0,3 μm de l’air
- Autoclavables
- Flux bidirectionnel
- Surface du filtre : 16 cm2
- La profondeur du filtre permet une capacité de charge élevée
- Applications de culture tissulaire
- Scellage par fusion thermique
Spécification
Autoclavables | |
Fibre de verre | |
polypropylène (PP) | |
Raccord cannelé 1/4 à 3/8 po | |
Raccord cannelé 1/4 à 3/8 po | |
Filtre d’aération | |
50 mm |
Disque HEPA-VENT 50 mm, raccord cannelé 1/4 à 3/8 po en entrée, raccord cannelé 1/4 à 3/8 po en sortie (10 pièces) | |
16 cm2 | |
1/4 à 3/8 dans SB | |
4,1 bar - Capsule (60 psi) | |
10 pièces | |
50 mm |